Drukuj
Kompleks kwasu tetrafluoroborowego i eteru dietylowego (51 - 57% HBF₄) (w/w), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
400068-100ML 400068-25ML 400068-400ML
SIAL400068-100MLEA 500 PLN
SIAL400068-100ML SIAL400068-25ML SIAL400068-400ML
Kompleks kwasu tetrafluoroborowego i eteru dietylowego (51 - 57% HBF₄) (w/w), Sigma-Aldrich®
Kompleks kwasu tetrafluoroborowego i eteru dietylowego
Formuła: C₄H₁₁BF₄O
MW: 161.93 g/mol
Numer MDL: MFCD00085352
Numer CAS: 67969-82-8
Numer WE (dawny EINECS): 267-983-8
Jednostka: 3129
ADR: 4.3 (8) II