Chlorek indu(I), bezwodny ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
40033.02
40033.06
40033.14
40033.02EA
202
PLN
40033.02
40033.06
40033.14
Chlorek indu(I), bezwodny ≥99.995% (metals basis)
Chlorek indu(I)
Purity: 99.995%
CAS No.: 13465-10-6
Molecular Formula: InCl
Formula Weight: 150.27
Physical Form: Crystalline, Packaged under argon
Density: 4.19
Melting Point: ca 225°
Boiling Point: 608°
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00148875
Formuła:
InCl Temp. Wrzenia: 608 °C Temp. topnienia: ∼225 °C Gęstość: 4,19 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148875 Numer CAS: 13465-10-6 Numer WE (dawny EINECS): 236-693-3 Jednostka: 3260 ADR: 8,III |