Drukuj
Dichlorek fenylofosfonowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Phenyldichlorophosphine oxide, Dichlorophenylphosphine oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
389560-100ML 389560-500ML
SIAL389560-100MLEA 366 PLN
SIAL389560-100ML SIAL389560-500ML
Dichlorek fenylofosfonowy, Sigma-Aldrich®
Dichlorek fenylofosfonowy
Formuła: C₆H₅Cl₂OP
MW: 194.98 g/mol
Numer MDL: MFCD00002070
Numer CAS: 824-72-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-534-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 II