Drukuj
Amoniak roztwór 5.0 M NH4OH (5.0N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
318612-2L 318612-500ML
318612-2LEA 619 PLN
318612-2L 318612-500ML
Amoniak roztwór 5.0 M NH4OH (5.0N) roztwór volumetryczny, Fluka™
Amoniak roztwór
Formuła: NH₃
Temp. Wrzenia: 38 °C
Gęstość: 0,9…1.0 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066650
Numer CAS: 1336-21-6
Numer WE (dawny EINECS): 215-647-6
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 4.90 - 5.10 N
Traceable to NIST SRM effective
Explosion Limit 27 %