Chlorek galu(III), ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 13450-90-3
Molecular Formula: GaCl3
Formula Weight: 176.03
Physical Form: Crystalline, Ampouled under argon
Density: 2.47
Appearance: White
Melting Point: 78°
Boiling Point: 201°
Merck Reference: 14,4348
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011018
Formuła:
Cl₃Ga Temp. Wrzenia: 201 °C Temp. topnienia: 78 °C Gęstość: 2,47 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011018 Numer CAS: 13450-90-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-610-0 Jednostka: 3260 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,4348 |