Drukuj
platyna 3% on activated carbon hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Platinium
M-Clarity™ quality level = MQ100
237558-25G 237558-5G
SIAL237558-25GEA 1370 PLN
SIAL237558-25G SIAL237558-5G
platyna 3% on activated carbon hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
platyna
Formuła: Pt
MW: 195.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 3827
Temp. topnienia: 1769
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1
Klasyfikacja Merck : 12,07689