Drukuj
Dimetakrylan 1,4-butanodiolu ≥95% inhibited, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Tetramethylene glycol dimethacrylate, TMA
Stabilizacja: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 200-300 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ100
234958-500G 234958-100G
SIAL234958-500GEA 791 PLN
SIAL234958-500G SIAL234958-100G
Dimetakrylan 1,4-butanodiolu ≥95% inhibited, Sigma-Aldrich®
Dimetakrylan 1,4-butanodiolu
Formuła: C₁₂H₁₈O₄
Temp. Wrzenia: 132…134 °C (4 mmHg)) (lit.)
Gęstość: 1,023 g/mL (25 °C) (lit.)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008594
Numer CAS: 2082-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 218-218-1