Drukuj
platyna 5% on activated carbon hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Platinium
M-Clarity™ quality level = MQ100
205931-10G 205931-1G 205931-50G
SIAL205931-10GEA 764 PLN
SIAL205931-10G SIAL205931-1G SIAL205931-50G
platyna 5% on activated carbon hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
platyna
Formuła: Pt
MW: 195.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 3827
Temp. topnienia: 1769
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1
Klasyfikacja Merck : 12,07689