Drukuj
Metakrylan (±)-2,3-epoksypropylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
151238-500G 151238-100G
SIAL151238-500GEA 711 PLN
SIAL151238-500G SIAL151238-100G
Metakrylan (±)-2,3-epoksypropylu, Sigma-Aldrich®
Metakrylan (±)-2,3-epoksypropylu
Formuła: C₇H₁₀O₃
MW: 142.15 g/mol
Numer MDL: MFCD00005137
Numer CAS: 106-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-441-9
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III