Drukuj
1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
M-Clarity™ quality level = MQ200
139009-100G 139009-25G 139009-500G
SIAL139009-100GEA 831 PLN
SIAL139009-100G SIAL139009-25G SIAL139009-500G
1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en, Sigma-Aldrich®
1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en
Formuła: C₉H₁₆N₂
MW: 152.24 g/mol
Numer MDL: MFCD00006930
Numer CAS: 6674-22-2
Numer WE (dawny EINECS): 229-713-7
Jednostka: 3267
ADR: 8 II