Drukuj
Wodorowęglan aminoguanidyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Aminoguanidine hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate, 1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
109266-100G 109266-500G
SIAL109266-100GEA 160 PLN
SIAL109266-100G SIAL109266-500G
Wodorowęglan aminoguanidyny, Sigma-Aldrich®
Wodorowęglan aminoguanidyny
Formuła: C₂H₈N₄O₃
MW: 136.11 g/mol
Numer MDL: MFCD00012949
Numer CAS: 2582-30-1
Numer WE (dawny EINECS): 219-956-7