Drukuj
Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Isopropoxyethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
107891-1L 107891-25ML 107891-2L
SIAL107891-1LEA 282 PLN
SIAL107891-1L SIAL107891-25ML SIAL107891-2L
Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego, Sigma-Aldrich®
Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego
Formuła: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Numer MDL: MFCD00002866
Numer CAS: 109-59-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-685-6
Jednostka: 1992
ADR: 3 III