2-Merkapto-2-tiazolina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21111.0100
8.21111.0500
8.21111.9010
8.21111.0100EA
204
PLN
8.21111.0100
8.21111.0500
8.21111.9010
2-Merkapto-2-tiazolina, Sigma-Aldrich®
2-Merkapto-2-tiazolina
Formuła:
C₃H₅NS₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00126013 Numer CAS: 96-53-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-512-1 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 101 - 106 °C |
Molar Mass | 119.21 g/mol |
pH | 6 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C) |