Drukuj
Eter dimetylowy glikolu tetraetylenowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20959.0250 8.20959.1000
8.20959.0250EA 243 PLN
8.20959.0250 8.20959.1000
Eter dimetylowy glikolu tetraetylenowego, Sigma-Aldrich®
Eter dimetylowy glikolu tetraetylenowego
Formuła: C₁₀H₂₂O₅
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008505
Numer CAS: 143-24-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-594-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -30 °C
Molar Mass 222.28 g/mol
Boiling Point 272 - 277 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 141 °C
Refractive Index 1.4322 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C
Viscosity kinematic 4.1 mm2/s (20 °C)