Drukuj
N-Benzylo-tert-butyloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Benzyl-tert-butylamine, N-Benzyl-2-methylpropan-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18660.0005 8.18660.0250
8.18660.0005EA 178 PLN
8.18660.0005 8.18660.0250
N-Benzylo-tert-butyloamina, Sigma-Aldrich®
N-Benzylo-tert-butyloamina
Formuła: C₁₁H₁₇N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008798
Numer CAS: 3378-72-1
Numer WE (dawny EINECS): 222-179-6
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point -30 - -25 °C
Molar Mass 163.26 g/mol
Boiling Point 218 - 220 °C
Vapor Pressure 0.07 hPa (53 °C)
Flash Point 90 °C
Refractive Index 1.4968 (20 °C, 589 nm)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)