Drukuj
N,N-Dimetyloalliloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-Allyldimethylamine, 1-Dimethylamino-2-propene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18197.0025 8.18197.0100 8.18197.0500
8.18197.0025EA 670 PLN
8.18197.0025 8.18197.0100 8.18197.0500
N,N-Dimetyloalliloamina, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetyloalliloamina
Formuła: C₅H₁₁N
MW: 85.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038234
Numer CAS: 2155-94-4
Numer WE (dawny EINECS): 218-458-7
Jednostka: 2733
ADR: 3 (8) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 85.14 g/mol
Boiling Point 62 - 64 °C
Flash Point 8 °C
Refractive Index 1.3998 (20 °C, 589 nm)
Density 0.730 g/cm3 (20 °C)