Glyoxylic acid 50% roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14084.0250
8.14084.1000
8.14084.9025
8.14084.0250EA
134
PLN
8.14084.0250
8.14084.1000
8.14084.9025
Glyoxylic acid 50% roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Glyoxylic acid
Formuła:
C₂H₂O₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006958 Numer CAS: 298-12-4 Numer WE (dawny EINECS): 206-058-5 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point | 111 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 10 hPa (25 °C) |
Flash Point |
|
Refractive Index | 1.4149 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 0.3 (H2O, 19.5 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |