Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07480.1000
8.07480.9020
8.07480.1000EA
156
PLN
8.07480.1000
8.07480.9020
Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego, Sigma-Aldrich®
Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego
Formuła:
C₅H₁₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002866 Numer CAS: 109-59-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-685-6 Jednostka: 3271 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) soluble |
Molar Mass | 104.15 g/mol |
Boiling Point | 143 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 3.5 hPa (20 °C) |
Flash Point | 45 °C |
Refractive Index | 1.41 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.6 - 13.0 %(V) |
Density | 0.90 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 240 °C |
Evaporation number | 52 |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |