Drukuj
platyna 10% on activated carbon hydrogenation catalyst, for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Platinium
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07339.0001 8.07339.0005
8.07339.0001EA 289 PLN
8.07339.0001 8.07339.0005
platyna 10% on activated carbon hydrogenation catalyst, for synthesis, Sigma-Aldrich®
platyna
Formuła: Pt
MW: 195.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 3827
Temp. topnienia: 1769
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011179
Numer CAS: 7440-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-116-1
Jednostka: 3088
ADR: 4.2 III
Klasyfikacja Merck : 12,07689
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 250 kg/m3
pH 2 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C