Drukuj
Hydroksymetanosulfinian sodu dihydrat ≥97.0% stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Stabilizacja: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06455.0100 8.06455.1000 8.06455.5000 8.06455.9050 8.06455.9025
8.06455.0100EA 156 PLN
8.06455.0100 8.06455.1000 8.06455.5000 8.06455.9050 8.06455.9025
Hydroksymetanosulfinian sodu dihydrat ≥97.0% stabilised do syntezy, Sigma-Aldrich®
Hydroksymetanosulfinian sodu dihydrat
This material contains approx. 5% sulfit resulting from the production process
Formuła: CH₃NaO₃S·2H₂O
Temp. topnienia: 63 °C
Gęstość: 1,8 g/cm3 (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150598
Numer CAS: 6035-47-8
Numer WE (dawny EINECS): 205-739-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (iodometric, calc. as dihydrate) ≥ 97.0 %
Iron (Fe) ≤ 0.003 %
Identity (IR) passes test