Hydantoina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04511.0100
8.04511.0500
8.04511.0100EA
152
PLN
8.04511.0100
8.04511.0500
Hydantoina, Sigma-Aldrich®
Hydantoina
Formuła:
C₃H₄N₂O₂ |
Numer MDL:
MFCD00005259 Numer CAS: 461-72-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-313-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 219 - 222 °C |
Molar Mass | 100.08 g/mol |
Synonyms | 2,4-(3H,5H)-Imidazoledione |
Hill Formula | C3H4N2O2 |