Drukuj
Kwas glioksalowy monohydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Formylformic acid monohydrate, Oxoacetic acid monohydrate, 2-Oxoethanoic acid monohydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04107.0025 8.04107.0100 8.04107.0250
8.04107.0025EA 275 PLN
8.04107.0025 8.04107.0100 8.04107.0250
Kwas glioksalowy monohydrat, Sigma-Aldrich®
Kwas glioksalowy monohydrat
Formuła: C₂H₂O₃·1H₂O
MW: 92.05 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149497
Numer CAS: 563-96-2
Numer WE (dawny EINECS): 206-058-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 46.7 °C
Molar Mass 92.05 g/mol
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material