Drukuj
Diwinylobenzen (mieszanina izomerów) stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: DVB, Divinylbenzene
Stabilizacja: w 4-tert-butylopirokatechina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03598.0250 8.03598.1000 8.03598.6010
8.03598.0250EA 186 PLN
8.03598.0250 8.03598.1000 8.03598.6010
Diwinylobenzen (mieszanina izomerów) stabilised, Sigma-Aldrich®
Diwinylobenzen (mieszanina izomerów)
Formuła: C₁₀H₁₀
Temp. Wrzenia: 195 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,91 g/cm3 (20 °C)
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01778656
Numer CAS: 1321-74-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-325-5
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay isomers (GC, area%) 60.0 - 65.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.913 - 0.916
Assay isomers ethylvinyl benzol (GC, area%) 34.0 - 39.0 % (a/a)
Identity (IR) passes test
The material is stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined. 0.9 hPa (20 °C)
Flash Point 77 °C
Explosion Limit 1.1 - 6.2 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 470 °C
Synonyms DVB
Hill Formula C10H10