Drukuj
N,N-Dimetylopropano-1,3-diamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03503.0100 8.03503.1000 8.03503.9035
8.03503.0100EA 116 PLN
8.03503.0100 8.03503.1000 8.03503.9035
N,N-Dimetylopropano-1,3-diamina, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetylopropano-1,3-diamina
Formuła: C₅H₁₄N₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008216
Numer CAS: 109-55-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-680-9
Jednostka: 2734
ADR: 8 (3),II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 102.17 g/mol
Boiling Point 132 - 140 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 17 hPa (30 °C)
Flash Point 32 °C
Refractive Index 1.4415 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.3 - 12.35 %(V)
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
pH 12.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 215 °C