Drukuj
3,4-Dihydro-2H-piran, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02971.0100 8.02971.0250
8.02971.0100EA 165 PLN
8.02971.0100 8.02971.0250
3,4-Dihydro-2H-piran, Sigma-Aldrich®
3,4-Dihydro-2H-piran
Formuła: C₅H₈O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006558
Numer CAS: 110-87-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-810-4
Jednostka: 2376
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -70 °C
Molar Mass 84.12 g/mol
Boiling Point 89 °C
Vapor Pressure 120 hPa (20 °C)
Flash Point -9 °C
Refractive Index 1.441 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.1 - 13.8 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 240 °C