Drukuj
Chlorek cysteaminiowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-MEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010
8.02835.0025EA 181 PLN
8.02835.0025 8.02835.0100 8.02835.0010
Chlorek cysteaminiowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorek cysteaminiowy
Formuła: C₂H₇NS·HCl
MW: 113.61 g/mol
Temp. topnienia: 67…71 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012904
Numer CAS: 156-57-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-858-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (iodometric) ≥ 97.0 %
Melting range (lower value) ≥ 61 °C
Melting range (upper value) ≤ 67 °C
Identity (IR) passes test