Drukuj
Dichlorek cystaminy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Cystaminium dichloride, 2,2′-Diaminodiethyl disulphide dihydrochloride, 2,2'-Disulphanediyldiethanamine dihydrochloride, Bis(2-aminoethyl) disulphide dihydrochloride, Decarboxycystine dihydrochloride, Cystamine (dihydrochloride), {2-[(2-Aminoethyl)disulphanyl]ethyl}amine dihydrochloride, 2,2′-Dithiobis(ethylamine) dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02834.0025 8.02834.0100
8.02834.0025EA 225 PLN
8.02834.0025 8.02834.0100
Dichlorek cystaminy, Sigma-Aldrich®
Dichlorek cystaminy
Formuła: C₄H₁₂N₂S₂·2HCl
MW: 225.20 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012905
Numer CAS: 56-17-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-260-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 218 - 221 °C
Molar Mass 225.19 g/mol
Synonyms Cystamine dihydrochloride
Hill Formula C4H14Cl2N2S2
Chemical Formula [H2NCH2CH2SSCH2CH2NH2] * 2 HCl