Drukuj
Ammonium sulphite 35% roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
8.01221.1000EA 136 PLN
8.01221.1000 8.01221.2500 8.01221.9025 8.01221.9200
Ammonium sulphite 35% roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Ammonium sulphite
Formuła: H₈N₂O₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 10196-04-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-484-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point 4 - 8 °C
Boiling Point 101 °C
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH 7.5 - 7.6 (H2O, 20 °C)