Drukuj
Dichlorek etylenodiamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ethylenediamine dihydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00948.0005 8.00948.0250 8.00948.9050
8.00948.0005EA 112 PLN
8.00948.0005 8.00948.0250 8.00948.9050
Dichlorek etylenodiamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dichlorek etylenodiamoniowy
Formuła: C₂H₁₀Cl₂N₂
MW: 133.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012524
Numer CAS: 333-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-369-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 300 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 133.02 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Ethylenediamine dihydrochloride
Hill Formula C2H10Cl2N2
Chemical Formula H2NCH2CH2NH2 * 2HCl