Drukuj
Chlorek akryloilu stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: Stabilised with phenothiazine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00826.0100 8.00826.0500
8.00826.0100EA 420 PLN
8.00826.0100 8.00826.0500
Chlorek akryloilu stabilised, Sigma-Aldrich®
Formuła: C₃H₃ClO
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000731
Numer CAS: 814-68-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-399-0
Jednostka: 3488
ADR: 6.1 (3, 8),I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 90.5 g/mol
Boiling Point 74 - 76 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 106.6 hPa (20 °C)
Flash Point -4 °C
Refractive Index 1.435 (20 °C, 589 nm)
Density 1.12 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic