Drukuj
Metakrylan 2-hydroksypropylu (mieszanina izomerów) ≥97% stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
Stabilizacja: w stabilizowany monometylowym eterem hydrochinonu
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00610.0250 8.00610.1000
8.00610.0250EA 185 PLN
8.00610.0250 8.00610.1000
Metakrylan 2-hydroksypropylu (mieszanina izomerów) ≥97% stabilised, Sigma-Aldrich®
Metakrylan 2-hydroksypropylu (mieszanina izomerów)
Formuła: C₇H₁₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004536
Numer CAS: 27813-02-1
Numer WE (dawny EINECS): 248-666-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay isomers (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.027 - 1.030
Identity (IR) passes test