Drukuj
Metakrylan (±)-2,3-epoksypropylu stabilised for synthesis
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Oxiran-2-ylmethyl methacrylate, Glycidyl methacrylate
Stabilizacja: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
8.00609.0250EA 215 PLN
8.00609.0250 8.00609.9025 8.00609.2500
Metakrylan (±)-2,3-epoksypropylu stabilised for synthesis
Metakrylan (±)-2,3-epoksypropylu
Formuła: C₇H₁₀O₃
MW: 142.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005137
Numer CAS: 106-91-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-441-9
Jednostka: 2922
ADR: 8 (6.1) III