Eter (±)-allilowo-2,3-epoksypropylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00259.0250
8.00259.2500
8.00259.0250EA
455
PLN
8.00259.0250
8.00259.2500
Eter (±)-allilowo-2,3-epoksypropylowy, Sigma-Aldrich®
Eter (±)-allilowo-2,3-epoksypropylowy
Formuła:
C₆H₁₀O₂ Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00005143 Numer CAS: 106-92-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-442-4 Jednostka: 2219 ADR: 3,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | -100 °C |
Molar Mass | 114.15 g/mol |
Boiling Point | 154 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 2.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 45 °C |
Refractive Index | 1.4332 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.97 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 264 °C |