Drukuj
3-Chloropropen stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Stabilizacja: Stabilised with propylene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00257.0100 8.00257.1000
8.00257.0100EA 144 PLN
8.00257.0100 8.00257.1000
3-Chloropropen stabilised, Sigma-Aldrich®
3-Chloropropen
Formuła: C₃H₅Cl
MW: 76.53 g/mol
Temp. Wrzenia: 44
Temp. topnienia: –136 °C
Gęstość: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000984
Numer CAS: 107-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-457-6
Jednostka: 1100
ADR: 3 (6.1) I
Klasyfikacja Merck : 13,00286
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 3.6 g/l (20 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 76.52 g/mol
Boiling Point 45 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 400 hPa (20 °C)
Explosion Limit 3.3 - 11.2 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 390 °C