Drukuj
Kwas siarkowy(VI) 0.05 mol/l (0.1 N) roztwór wodny
Dostawca: POCH ( A AVANTOR BRAND)
POCH575061164-5LEA 361 PLN
POCH575061164-5L
Kwas siarkowy(VI) 0.05 mol/l (0.1 N) roztwór wodny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98,08 g/mol
Gęstość: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II