Drukuj
Trichlorek glinu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01081.0100 8.01081.0500 8.01081.1000 8.01081.9050 8.01081.2500
8.01081.0100EA 169 PLN
8.01081.0100 8.01081.0500 8.01081.1000 8.01081.9050 8.01081.2500
Trichlorek glinu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trichlorek glinu
Formuła: AlCl₃
MW: 133.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 180
Temp. topnienia: 180…181 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003422
Numer CAS: 7446-70-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
Jednostka: 1726
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00335
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 450 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 180 - 181 °C (sublimed)
Molar Mass 133.34 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Density 2.44 g/cm3 (20 °C)
pH 2.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material