Trichlorek glinu, anhydrous ≥99%, powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aluminum chloride
L18489.22
L18489.36
L18489.22EA
296
PLN
L18489.22
L18489.36
Trichlorek glinu, anhydrous ≥99%, powder
Trichlorek glinu
Purity: 99%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Odour: Pungent
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Formuła:
AlCl₃ MW: 133.34 g/mol Temp. Wrzenia: 180 Temp. topnienia: 190 °C (subl.) Gęstość: 2.44 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003422 Numer CAS: 7446-70-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1 Jednostka: 1726 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,337 |