Trichlorek glinu, anhydrous ≥95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aluminum chloride
89914.A1
89914.D9
89914.A1EA
394
PLN
89914.A1
89914.D9
Trichlorek glinu, anhydrous ≥95%
Trichlorek glinu
Purity: 95+%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Powder
Density: 2.44
Appearance: Yellow to gray
Odour: Pungent
pH: 2,4
Melting Point: 190° subl.
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Formuła:
AlCl₃ MW: 133.34 g/mol Temp. Wrzenia: 180 Temp. topnienia: 190 °C (subl.) Gęstość: 2.44 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003422 Numer CAS: 7446-70-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1 Jednostka: 1726 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,337 |