Trichlorek glinu, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Aluminum chloride
Ampuled under argon
44313.14
44313.22
44313.14EA
2210
PLN
44313.14
44313.22
Trichlorek glinu, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Trichlorek glinu
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-70-0
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.44
pH: 2,4
Melting Point: 190°subl.
Merck Reference: 14,337
UN No.: 1726
MDL No.: MFCD00003422
Formuła:
AlCl₃ MW: 133.34 g/mol Temp. Wrzenia: 180 Temp. topnienia: 190 °C. (subl.) Gęstość: 2.44 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003422 Numer CAS: 7446-70-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1 Jednostka: 1726 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,337 |