Drukuj

Kwas fluorowodorowy 70% 70, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

425504641.9060 425504641.2500 425504641.5000
CHMP425504641.9060EA 0 PLN
CHMP425504641.9060 CHMP425504641.2500 CHMP425504641.5000
Kwas fluorowodorowy 70% 70, pure
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 I

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR