Drukuj

Kwas siarkowy(VI) 95% 95, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

115750002.1000 115750002.0500 115750002.5000 115750002.2500 115750002.1001 115750002.9010 115750002.0250
CHMP115750002.1000EA 52.4 PLN
CHMP115750002.1000 CHMP115750002.0500 CHMP115750002.5000 CHMP115750002.2500 CHMP115750002.1001 CHMP115750002.9010 CHMP115750002.0250
Kwas siarkowy(VI) 95% 95, pure zA
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR