Drukuj

D(+)-glukoza, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR

114595600.0500 114595600.0100 114595600.1000 114595600.0250 114595600.9010 114595600.5000
CHMP114595600.0500EA 54.1 PLN
CHMP114595600.0500 CHMP114595600.0100 CHMP114595600.1000 CHMP114595600.0250 CHMP114595600.9010 CHMP114595600.5000
D(+)-glukoza, czysty reagent analityczny
D(+)-glukoza
Formuła: C₆H₁₂O₆
Temp. topnienia: 146 °C
Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00148912
Numer CAS: 50-99-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-075-1
Klasyfikacja Merck : 14,04459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ec28c7fd4803097405f8eaef3171b3a40d40c5&vid=62627c96e2ae9f2a0cae732d0ddf0a100247298e&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR