Drukuj

Eter dietylowy Stabilised, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Etoksyetan

Stabilizacja: BHT

113842106.1000 113842106.0250 113842106.0500 113842106.2500 113842106.0100
CHMP113842106.1000EA 107 PLN
CHMP113842106.1000 CHMP113842106.0250 CHMP113842106.0500 CHMP113842106.2500 CHMP113842106.0100
Eter dietylowy Stabilised, pure zA
Eter dietylowy
Formuła: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 35
Temp. topnienia: –123 °C
Gęstość: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011646
Numer CAS: 60-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-467-2
Jednostka: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Klasyfikacja Merck : 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR