Drukuj
Trichlorek glinu, bezwodny, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
12298.30 12298.A1 12298.D9
12298.30EA 391 PLN
12298.30 12298.A1 12298.D9
Trichlorek glinu, bezwodny, Reagent Grade
Trichlorek glinu
CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Lump/Powder Density: 2.44 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow to gray Odour: Pungent pH: 2,4 Melting Point: 190° subl. Solubility: Reacts violently with water with liberation of heat; soluble in HCl, ether, ethanol Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Petroleum refining, as acid catalyst, nucleating agent for titanium dioxide pigment, manufacturing of rubbers and lubricants
Formuła: AlCl₃
Temp. Wrzenia: 180 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 190 °C (subl.)
Gęstość: 2,44
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003422
Numer CAS: 7446-70-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
Jednostka: 1726
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,337