Drukuj
Trichlorek glinu, anhydrous 99.999% (trace metals basis), powder for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum chloride
364810200 364810100 364811000
ACRO364810200EA 1060 PLN
ACRO364810200 ACRO364810100 ACRO364811000
Trichlorek glinu, anhydrous 99.999% (trace metals basis), powder for analysis
Trichlorek glinu
Formuła: AlCl₃
MW: 133.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 180
Temp. topnienia: 194 °C
Gęstość: 2.44 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003422
Numer CAS: 7446-70-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
Jednostka: 1726
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00335
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤5 ppm