Drukuj
Trichlorek glinu, anhydrous 98.5%, powder, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminum chloride
217460050 217461000 217465000
ACRO217460050EA 174 PLN
ACRO217460050 ACRO217461000 ACRO217465000
Trichlorek glinu, anhydrous 98.5%, powder, extra pure
Trichlorek glinu
Formuła: AlCl₃
MW: 133.34 g/mol
Temp. Wrzenia: 180
Temp. topnienia: 194 °C
Gęstość: 2.44 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003422
Numer CAS: 7446-70-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-208-1
Jednostka: 1726
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00335
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to grey Powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Aluminium (Al) ≤150 ppm (free Al)
Chromium (Cr) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Insoluble matter ≤0.2 % (in water)