3-Fluoroisonicotinic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20042.03
L20042.06
L20042.03EA
229
PLN
L20042.03
L20042.06
3-Fluoroisonicotinic acid ≥97%
3-Fluoroisonicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 393-53-3
Molecular Formula: C6H4FNO2
Formula Weight: 141.10
Melting Point: 251-254° dec.
Beilstein Reference: 383678
Formuła:
C₆H₄FNO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03789251 Numer CAS: 393-53-3 |