Drukuj
Fosforyn tributylu ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tri-n-butylphosphite
L14307.AE L14307.AP
L14307.AEEA 388 PLN
L14307.AE L14307.AP
Fosforyn tributylu ≥94%
Fosforyn tributylu
Purity: 94% CAS No.: 102-85-2 Molecular Formula: C12H27O3P Formula Weight: 250.32 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.4320 Melting Point: -80° Boiling Point: 125-128°/10mm Beilstein Reference: 1703866 MDL No.: MFCD00009437
Formuła: C₁₂H₂₇O₃P
MW: 250.32 g/mol
Temp. Wrzenia: 125…128 °C (10 mmHg)
Temp. topnienia: –80 °C
Gęstość: 0.915
Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009437
Numer CAS: 102-85-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-061-3