Alkohol (S)-(+)-β-aminofenetylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, L-Phenylglycinol, (S)-2-Amino-2-phenylethanol
L13265.03
L13265.06
L13265.14
L13265.03EA
283
PLN
L13265.03
L13265.06
L13265.14
Alkohol (S)-(+)-β-aminofenetylowy ≥98%
Alkohol (S)-(+)-β-aminofenetylowy
Purity: 98+%
CAS No.: 20989-17-7
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 76-78°
Beilstein Reference: 3196190
Formuła:
C₈H₁₁NO Temp. topnienia: 76…78 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064404 Numer CAS: 20989-17-7 |