Drukuj
Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Isopropoxyethanol
L13241.AE L13241.AU L13241.0F
L13241.AEEA 217 PLN
L13241.AE L13241.AU L13241.0F
Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego ≥99%
Eter monoizopropylowy glikolu etylenowego
Purity: 99% CAS No.: 109-59-1 Molecular Formula: C5H12O2 Formula Weight: 104.15 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4100 Melting Point: -60° Boiling Point: 143° Beilstein Reference: 1732184 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00002866
Formuła: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 143 °C
Temp. topnienia: –60 °C
Gęstość: 0.903
Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002866
Numer CAS: 109-59-1
Numer WE (dawny EINECS): 203-685-6
Jednostka: 3271
ADR: 3 III